126626
Bovine Serum Albumin
30% Sterile-Filtered Aqueous Solution, Preservative-Free
Synonyme(s) :
Albumin, Bovine Serum, 30% Sterile-Filtered Aqueous Solution, Preservative-Free
Produits recommandés
Nom du produit
Albumin, Bovine Serum, 30% Sterile-Filtered Aqueous Solution, Preservative-Free,
Description
Merck USA index - 14, 8468
Essai
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
Couleur
pale amber
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Avertissement
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3