Documents
B6917
Sigma-Aldrich
Albumine de sérum bovin
lyophilized powder, suitable for (for molecular biology), Non-acetylated
Synonyme(s) :
Albumine bovine, Albumine, sérum bovin, BSA, ASB
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.27
Source biologique
bovine
Qualité
for molecular biology
deacetylated
Pureté
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
~66 kDa
Produit purifié par
heat shock fractionation
Conditionnement
glass bottle of
Origine
USA origin
Technique(s)
electrophoresis: suitable-98% using Agarose
Impuretés
enzymatic impurity, none detected
pH
7
Solubilité
water: soluble (50 mg/ml)
Adéquation
suitable for (for molecular biology)
Numéro d'accès UniProt
Activité étrangère
Alkaline Phosphatase free
Alkaline phosphatase and peroxidase, none detected
DNase free
DNase, RNase, and protease, none detected
Peroxidase free
Protease free
RNase free
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
bovine ... ALB(280717)
Description générale
L'albumine de sérum bovin (BSA) est une protéine plasmatique produite dans le foie des bovins et de structure globulaire à hélices α, non glycosylée. Elle est constituée d'une chaîne polypeptidique de 583 résidus d'acides aminés et de 17 résidus cystéine qui forment des ponts disulfure réticulés, stabilisant sa structure. La BSA comprend trois domaines de structures distinctes (I, II et III), chacun contenant deux sous-domaines (A et B) disposés selon une architecture en forme de cœur.
Application
L'albumine de sérum bovin (BSA) a été utilisée :
  • comme constituant d'une solution à base de tampon phosphate salin (PBS) pour dissoudre du facteur de nécrose tumorale α (TNFα), ajouté comme supplément à un milieu de culture.
  • comme agent de blocage pour réduire les liaisons non spécifiques durant un test de détection de l'albumine.
  • comme agent de blocage dans un essai d'immunofluorescence (IF).
  • comme étalon protéique pour le test de Bradford.
Actions biochimiques/physiologiques
Certains épitopes conformationnels et certains épitopes de la séquence primaire de l′ASB sont soupçonnés d′être des allergènes impliqués dans les allergies humaines au bœuf et au lait.
L'albumine de sérum bovin (BSA) est une protéine polyvalente couramment utilisée comme supplément dans les milieux de culture cellulaire et tissulaire. Elle aide à solubiliser les lipides et à stabiliser les autres protéines. La BSA est aussi un transporteur de petites molécules telles que les stéroïdes, les acides gras et les hormones thyroïdiennes. Elle sert de protéine étalon dans les études d'étalonnage et dans les tests immunochimiques servant à doser les protéines en solution.
Caractéristiques et avantages
Les propriétés suivantes de cette BSA de qualité "biologie moléculaire" sont spécifiquement évaluées et testées :
* Exempte de phosphatase alcaline
* Exempte de DNases et d′exonucléases
* Exempte de nickases et d′endonucléases
* Sans peroxydases
* Sans protéases
* Sans RNases
Notes préparatoires
L'albumine sérique est parfois appelée Fraction V. Cette dénomination provient de la méthode originelle de Cohn consistant à fractionner les protéines sériques par précipitation dans de l'alcool froid. L'albumine sérique a été trouvée dans la cinquième fraction d'éthanol selon la méthode de Cohn. Depuis, l'expression "Fraction V" est utilisée par certains pour décrire l'albumine sérique, quelle que soit la méthode de préparation employée. D'autres utilisent cette appellation pour décrire de l'albumine sérique purifiée par des méthodes de fractionnement à l'éthanol qui ont beaucoup évolué depuis le développement de la méthode de Cohn d'origine. Sigma-Aldrich fabrique et distribue des albumines sériques purifiées à l'aide de diverses méthodes primaires, notamment la véritable méthode de fractionnement de Cohn, des méthodes de fractionnement à l'éthanol modifiées, le choc thermique et la chromatographie. Les étapes de purification supplémentaires peuvent inclure une cristallisation ou une filtration sur charbon.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Fadi Jacob et al.
Cell, 180(1), 188-204 (2019-12-31)
Glioblastomas exhibit vast inter- and intra-tumoral heterogeneity, complicating the development of effective therapeutic strategies. Current in vitro models are limited in preserving the cellular and mutational diversity of parental tumors and require a prolonged generation time. Here, we report methods for
Tamara Topală et al.
Clujul medical (1957), 87(4), 215-219 (2014-01-01)
The continuous search for new molecules with therapeutic abilities has led to the synthesis and characterization of a large number of metal complexes, proven to exhibit potential as pharmacological agents through their antibacterial, antiviral, antifungal and antineoplastic properties. As serum
Balázs Rada et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 181(7), 4883-4893 (2008-09-20)
The dual oxidase-thiocyanate-lactoperoxidase (Duox/SCN(-)/LPO) system generates the microbicidal oxidant hypothiocyanite in the airway surface liquid by using LPO, thiocyanate, and Duox-derived hydrogen peroxide released from the apical surface of the airway epithelium. This system is effective against several microorganisms that
Marcos V A S Navarro et al.
PLoS biology, 9(2), e1000588-e1000588 (2011-02-10)
The bacterial second messenger bis-(3'-5') cyclic dimeric guanosine monophosphate (c-di-GMP) has emerged as a central regulator for biofilm formation. Increased cellular c-di-GMP levels lead to stable cell attachment, which in Pseudomonas fluorescens requires the transmembrane receptor LapD. LapD exhibits a
Manoj K Pandey et al.
Molecular pharmacology, 75(3), 525-533 (2008-12-24)
The aim of the current study is to determine whether butein (3,4,2',4'-tetrahydroxychalcone) exhibits antiproliferative effects against tumor cells through suppression of the signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) activation pathway. We investigated the effects of butein on constitutive