Principaux documents
1.24807
Millipore
6-(Furfurylamino)purine
for biochemistry
Synonyme(s) :
6-(Furfurylamino)purine, Kinetine, Furfuryladenine, Quinetine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H9N5O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
208-382-2
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 10 g/L in H2O, filtered suspension)
Pf
265-270 °C
Masse volumique apparente
360 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[nH]1c2c(nc1)ncnc2NCc3[o]ccc3
InChI
1S/C10H9N5O/c1-2-7(16-3-1)4-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h1-3,5-6H,4H2,(H2,11,12,13,14,15)
Clé InChI
QANMHLXAZMSUEX-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable