K3378
Kinétine
suitable for plant cell culture, BioReagent, amorphous powder
Synonyme(s) :
6-Furfurylaminopurine, N6-Furfuryladénine
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC and HPLC)
Forme
amorphous powder
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Couleur
off-white
Pf
264-270 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
agriculture
Chaîne SMILES
C(Nc1ncnc2[nH]cnc12)c3ccco3
InChI
1S/C10H9N5O/c1-2-7(16-3-1)4-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h1-3,5-6H,4H2,(H2,11,12,13,14,15)
Clé InChI
QANMHLXAZMSUEX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Protocoles
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.