Principaux documents
12-459
Sigma-Aldrich
IKK Substrate Peptide
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.42
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Niveau de qualité
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Informations sur le gène
human ... CHUK(1147)
Actions biochimiques/physiologiques
Protein Target: IKKα
Target Sub-Family: Misc
Qualité
Routinely evaluated as a substrate for IKKα (Catalog #14-461) and IKKβ (Catalog #14-485)
Forme physique
Lyophilized powder
Stockage et stabilité
Lyophilized: 2 years at 4°C; Rehydrated: 6 months at -20°C
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable