Principaux documents
1.19161
Supelco
Standard samples for HPLC system qualification
precision, methyl paraben in methanol 60 mg/L, for use with LICHROTEST
Synonyme(s) :
TM=["LICHROTEST"] Standard samples for HPLC system qualification Set 7: Precision
1 UNIT
381.00 CHF
381.00 CHF
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 UNIT
381.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41115709
Nomenclature NACRES :
NA.24
381.00 CHF
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Composition
methyl paraben in methanol, 60 mg/L
Technique(s)
HPLC: suitable
Compatibilité
for use with LICHROTEST
Format
mixture
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Set 7: Precision; 60 mg/l Methyl paraben in methanol LiChroTest
Caractéristiques et avantages
  • Gravimetrically and volumetrically prepared standards using ISO 9001 quality process
  • Photometrically qualified standards concerning content using a high-performance spectrophotometer calibrated using NIST Standards
Remarque sur l'analyse
60 mg/l Methyl paraben: in accordance
Informations légales
LICHROTEST is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2