Principaux documents
1.59270
Supelco
Methylene blue (C.I. 52015)
redox indicator, Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Methylene Blue trihydrate, Methylthioninium chloride, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazinium chloride, Tetramethylthionine chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H18ClN3S · 3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
373.90
Beilstein:
3599847
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
200-515-2
Nomenclature NACRES :
NA.05
Nom du produit
Methylene blue (C.I. 52015), Reag. Ph Eur
Agence
reag. Ph. Eur.
suitable for SM 4500 - NH3
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
1180 mg/kg LD50, oral (Rat)
Perte
10-15% loss on drying, 110 °C
Couleur
dark green
pH
3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
190 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
50 g/L
Masse volumique apparente
400‑600 kg/m3
λmax
660-665 nm at 50% in ethanol
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Appearance: Dark green powder, eventually with granular and bright parts.
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (ethanol 50 %): 660 - 665 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.003 g/l; ethanol 50 %): 2250 - 2750
Loss on drying (110 °C): 10 - 15 %
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.