1.18789
Hydrogen Peroxide Test, photometric
photometric, 0.015-6.00 mg/L (H2O2), Spectroquant®
461.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
About This Item
461.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Produits recommandés
Nom du produit
Hydrogen Peroxide Test, photometric, 0.015-6.00 mg/L (H2O2), Spectroquant®
Gamme de produits
Spectroquant®
Niveau de qualité
Utilisation
sufficient for 100 tests
Analyte(s) spécifique(s)
hydrogen peroxide
Plage de mesure
0.015-6.00 mg/L (H2O2)
Technique(s)
photometry: suitable
Compatibilité
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Méthode de détection
photometric (Neocuproin)
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
53.6 °F
Point d'éclair (°C)
12 °C
Les clients ont également consulté
Articles
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Approfondissez le sujet du contrôle de la désinfection et découvrez comment choisir le bon désinfectant parmi les diverses options disponibles en termes de méthode et d'instrument basés sur la photométrie ou la réflectométrie
Protocoles
Preparation of a standard solution for Hydrogen peroxide