Principaux documents
1.18344
Supelco
Lamp
1 UNIT
445.00 CHF
445.00 CHF
Date d'expédition estimée le23 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 UNIT
445.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
SE.11
445.00 CHF
Date d'expédition estimée le23 mai 2025
Devis pour commande en gros
Description générale
The lamp in the Turbiquant 1500 IR can be replaced if necessary. Only use the lamp that is intended for use with your instrument. For other turbidimeters please choose the respective lamp.
Stockage et stabilité
Store at +5°C to +30°C.
Informations légales
TURBIQUANT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany