Principaux documents
Z169609
Supelco
Lampe UV pour Spectroline® série E
output4 W, AC/DC input 230 V AC
Synonyme(s) :
TM=["Spectroline"] E-Series Ultraviolet Light
1 EA
496.00 CHF
496.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
496.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NC.07
496.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Larg. × L × H
3 1/4 in. × 8 in. × 2 1/2 in.
Sortie
(This product is supplied with an EU plug)
4 W
Description générale
Peut être employée seule (portative) ou dans les coffrets de visualisation décrits ci-dessus. Les lampes possèdent un tube onde longue (365nm) et un tube onde courte (254nm). Les unités 230V sont CE.
Informations légales
Spectroline is a registered trademark of Spectronics, Corp.
Pièce de rechange