Principaux documents
1.17925
Supelco
Chlorine Test Strips, colorimetric
greener alternative
0-20 mg/L (Cl₂), MQuant®
Synonyme(s) :
Bandelettes réactives chimiques pour mesurer le chlore
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Tests du chlore, colorimetric, 0-20 mg/L (Cl2), MQuant®
Agence
suitable for EPA 1621
Niveau de qualité
Description
semi-quantitative
Gamme de produits
MQuant®
Analyte(s) spécifique(s)
chlorine
Capacité de réaction
reaction type: Redox Reactions
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Plage de mesure
0-20 mg/L (Cl2)
Application(s)
PFAS testing
Méthode de détection
colorimetric
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Méthode : colorimétrique, sur bandelettes, échelle : 0 - 0,5 - 1 - 2 - 5 - 10 - 20 mg/l (Cl2), MQuant®
Les bandelettes réactives pour mesurer le chlore MQuant® permettent de détecter rapidement la présence de chlore libre. Elles sont principalement destinées au contrôle de la désinfection. Les désinfectants chlorés sont encore couramment utilisés dans le monde, essentiellement pour la chloration de l'eau potable et des piscines. Sur la bandelette, le chlore oxyde un composé organique en un colorant violet. La concentration en chlore est mesurée de manière semi-quantitative en comparant visuellement la zone réactionnelle de la bandelette aux nuances de l'échelle colorimétrique. Pour une mesure quantitative ou une mesure du chlore total, nous vous invitons à utiliser les tests du chlore de nos gammes Reflectoquant® et Spectroquant®.
Bénéfices de l'approche Design for Sustainability ("Concevoir de façon éco-responsable") :
nous continuons à démontrer notre engagement envers notre planète et un avenir durable en explorant les moyens d'améliorer les produits existants de notre gamme. Nous avons récemment passé en revue la gamme actuelle de bandelettes réactives MQuant®, afin d'identifier les principaux moyens d'atténuer l'impact environnemental sans compromettre les performances du produit.
Ce produit a bénéficié des changements suivants :
  • bandelette réactive avec réduction
  • tube en aluminium recyclé
  • notice d'utilisation numérique
Apprenez-en plus sur l'initiative : de petits changements sur les bandelettes réactives pour un gros impact sur l'environnement.
Application
  • 3,3′,5,5′-tetramethylbenzidine as a multi-colorimetric indicator of chlorine in water in line with health guideline values : cette étude porte sur l'utilisation de la 3,3′,5,5′-tétraméthylbenzidine comme indicateur de la présence de chlore dans l'eau, proposant une méthode simple pour vérifier la conformité aux directives sanitaires grâce à un test visuel et simple (Palladino et al., 2020).
  • Analysis of free chlorine in aqueous solution at very low concentration with lateral flow tests : cet article scientifique présente une méthode permettant de détecter de très faibles concentrations de chlore libre dans l'eau grâce à des tests à flux latéral, qui sont essentiels pour surveiller la qualité de l'eau et garantir le respect des normes de sécurité (Schwenke et al., 2019).
  • Some factors influencing the stability of Sterilox, a super-oxidised water : bien que portant sur la stabilité du Sterilox en tant que désinfectant, cet article scientifique aborde le cadre plus large de l'utilisation des solutions chlorées dans des contextes nécessitant des mesures de désinfection rigoureuses, en soulignant l'importance d'une analyse régulière du chlore pour en assurer l'efficacité (Rossi-Fedele et al., 2011).
Liaison
Remplace : 17925-1 ; 17925.
Informations légales
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Articles
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Approfondissez le sujet du contrôle de la désinfection et découvrez comment choisir le bon désinfectant parmi les diverses options disponibles en termes de méthode et d'instrument basés sur la photométrie ou la réflectométrie
Protocoles
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Preparation of a standard solution for free Chlorine according to DIN EN ISO 7393
Contenu apparenté
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the principle used to prepare this kit and upto how much limit it will detect chlorine content?
    1 answer
    1. This product is provided as a container of 75 test strips that can detect chlorine levels between 0.5 and 20 mg/mL. Note that this is a test for chlorine (Cl2) and not chloride (Cl-). The chlorine concentration is measured semiquantitatively by visual comparison of the reaction zone of the test strip with the fields of a color scale, which is also provided. The principle of the reaction between the chlorine and the test strip is held as proprietary information.
      Please see the instructions for use (IFU) online:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/539/455/117925ug-ms.pdf