1.17145
Préleveur d'air pour le contrôle microbiologique à distance MAS-100 Iso MH®
Pre-assembled for two heads with USB, digital I/O and Ethernet interfaces
Synonyme(s) :
Module de commande pour MAS-100 Iso MH®
Produits recommandés
Matériaux
aluminum hardware
Agence
EN 17141
according to ISO 14698
Caractéristiques
installed
Fabricant/nom de marque
MAS-100 Iso MH®
Application(s)
air monitoring
pharmaceutical
Compatibilité
for use with 90 mm Petri dishes
Description générale
Le système innovant à deux vannes permet d′intégrer les têtes d′échantillonnage dans le processus de décontamination par VPH. Chaque module est doté d′une pompe à air et d′une pompe de stérilisation qui fonctionnent de façon autonome.
L′étalonnage entièrement automatique de l′appareil garantit une efficacité et une exactitude maximales. Le système mesure le débit d′air et le régule à une valeur constante de 100 litres/min. À ± 2,5 %, l′exactitude du débit d′air de ces systèmes est la plus élevée, comparativement à d'autres appareils qui peuvent aller jusqu'à ± 10 %. Les appareils sont conçus et fabriqués conformément aux consignes GAMP 5 et sont validés de manière indépendante conformément à l′ISO 14698-1 ; leur grande efficacité physique permet d′obtenir une D50 inférieure à 1,1 μm et un excellent résultat au test d′efficacité biologique. Les valeurs d′efficacité et de D50 ne dépendent pas de la longueur du tube et sont comparables à celles des autres membres de la gamme de produits MAS.
Cette version est équipée de deux vannes pour deux têtes d′échantillonnage, de connexions RS232 et USB, d′une E/S numérique et d′interfaces de communication Ethernet. Si une autre interface de communication est nécessaire, il est possible d′opter pour le module de commande MAS-100 ISO MH® avec interface Profibus et 2 têtes.
Le type de base d′échantillon (version standard ou facile à nettoyer) et les couvercles perforés peuvent être choisis séparément en fonction de l′emplacement des prélèvements et des procédures de travail.
Application
Composants
Informations légales
Dispositif de prélèvement d'air
À utiliser avec