116816
Adenosine 3′,5′-cyclic Monophosphorothioate, 8-Bromo-, Rp-Isomer, Sodium Salt
A potent, cell-permeable, and reversible metabolically-stable cAMP antagonist that inhibits cAMP-dependent protein kinase and shows preference for PKA type I.
Synonyme(s) :
Adenosine 3′,5′-cyclic Monophosphorothioate, 8-Bromo-, Rp-Isomer, Sodium Salt, Rp-8-Br-cAMPS, Na, PKA Inhibitor VI
711.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
About This Item
711.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Solubilité
water: 40 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
PKA 1
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Gjertsen, B.T., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 20599.
Yokozaki, H., et al. 1992. Cancer Res.52, 2504.
Dostmann, W.R. et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 10484.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable