Principaux documents
1.15938
Sigma-Aldrich
Hématoxyline monohydratée (C.I. 75290)
for microscopy Certistain®
Synonyme(s) :
Hématoxyline monohydratée (C.I. 75290)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H14O6 · xH2O
Poids moléculaire :
302.28 (anhydrous basis)
Code UNSPSC :
41116130
Numéro de classement CE :
208-237-3
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Forme
solid
Composition
Dye, ≥95% spectrophotometric assay
IVD
for in vitro diagnostic use
Technique(s)
microbe id | staining: suitable
Pf
140 °C (Elimination of water of crystallisation)
Solubilité
slightly soluble at 20 °C
Masse volumique apparente
500 kg/m3
εmax
155-165 at 290-292 nm in acetonitrile at 0.05 g/L
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
2-30°C
Description générale
L'hématoxyline monohydratée (C.I. 75290) pour la microscopie Certistain® est un colorant spécifique de l'ADN nucléaire. Elle est utilisée en cytologie et en histologie. Les noyaux sont colorés en bleu foncé, violet foncé ou noir. Les hématoxylines sont mélangées à des sels métalliques trivalents chargés positivement, formant ce que l'on appelle des "laques" d'hématoxyline utilisées pour colorer sélectivement les noyaux (ADN). Certistain® est une qualité de colorants haut de gamme qui répond à l'ensemble des exigences de qualité applicables aux dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) et à l'ensemble des critères de la certification CE. Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à consulter les instructions d'utilisation téléchargeables sur cette page.
Remarque sur l'analyse
Teneur en colorant (spectrophotométrie) : ≥ 95 %
Identité (spectre UV/VIS) : test réussi
Maximum d'absorption λ max (acétonitrile) : 290 - 292 nm
Absorptivité spécifique A 1 %/1 cm (λmax, 0,05 g/l, acétonitrile) : 155 - 165
Hématéine (spectrophotométrie) : ≤ 0,1 %
Eau (selon Karl Fischer) : 5 - 6 %
Utilisable en microscopie : test réussi
Informations légales
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
Jo Waaler et al.
Communications biology, 3(1), 196-196 (2020-04-26)
The development of immune checkpoint inhibitors represents a major breakthrough in cancer therapy. Nevertheless, a substantial number of patients fail to respond to checkpoint pathway blockade. Evidence for WNT/β-catenin signaling-mediated immune evasion is found in a subset of cancers including