Documents
1.09253
Sigma-Aldrich
Solution 1a de Papanicolaou, Solution d'hématoxyline de Harris
for cytology
Synonyme(s) :
Hematoxylin solution acc. to Harris, Colour solution acc. to Papanicolaou, Harris′ Hematoxylin solution
About This Item
Code UNSPSC :
41116113
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Forme
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
2.5-3.0 (20 °C in H2O)
Point d'ébullition
100 °C/1013 hPa
Densité
1.04 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
15-25°C
Description générale
La solution 1a de Papanicolaou/solution d'hématoxyline de Harris pour la cytologie est une solution prête à l'emploi utilisée pour le cytodiagnostic médical humain. Elle qui répond aux besoins de la recherche cytologique sur les échantillons d'origine humaine, par exemple les prélèvements gynécologiques et clinico-cytologiques. La méthode de Papanicolaou est la technique de coloration la plus utilisée sur les prélèvements cytologiques, où elle sert à colorer les cellules exfoliatives. Dans un premier temps, les noyaux des cellules sont colorés par coloration progressive ou régressive avec une solution d'hématoxyline (solution d'hématoxyline modifiée selon Gill II [réf. 1.05175], solution 1a de Papanicolaou/solution d'hématoxyline de Harris [réf. 1.09253] ou solution 1b de Papanicolaou/solution d'hématoxyline S [réf. 1.09254]). Les noyaux sont colorés en bleu à violet foncé. Dans la méthode de coloration progressive à l'hématoxyline, la coloration est réalisée jusqu'au point final, puis la lame est bleuie sous l'eau du robinet. Avec la méthode de coloration régressive, l'échantillon est surcoloré et l'excès de solution colorante est éliminé par des étapes de rinçage à l'acide, avant l'étape de bleuissement. Les structures nucléaires sont mieux différenciées et plus visibles avec la méthode régressive. La deuxième étape est une coloration cytoplasmique avec la solution 2b de Papanicolaou/solution Orange II (réf. 1.106887) ou la solution 2a de Papanicolaou/solution Orange G (OG6) (réf. 1.06888), en particulier pour la mise en évidence des cellules matures et kératinisées. Les structures cibles sont colorées en orange avec différentes intensités. La troisième étape de coloration utilise la solution dite "polychrome", mélange d'éosine, de vert lumière SF et de brun de Bismarck : la solution 3a de Papanicolaou/solution polychrome EA 31 (réf. 1.09271), la solution 3b de Papanicolaou/solution polychrome EA 50 (réf. 1.09272), la solution 3c de Papanicolaou/solution polychrome EA 65 (réf. 1.09270) ou la solution 3d de Papanicolaou/solution polychrome EA 65 (réf. 1.09269). La solution polychrome permet de mettre en évidence la différenciation des cellules squameuses. La solution 1a de Papanicolaou/solution d'hématoxyline de Harris (réf. 1.09253) et la solution 1b de Papanicolaou/solution d'hématoxyline S (réf. 1.09254) donnent toutes deux une coloration bleue à violet foncé sur les échantillons cliniques.
Un flacon de 500 ml de l'une de ces solutions permet de réaliser 1 500 à 2 500 colorations. Il s'agit d'un produit de diagnostic in vitro (DIV) autorisé et certifié CE qui peut être utilisé à des fins de diagnostic clinique. Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à consulter les instructions d'utilisation téléchargeables sur cette page.
Remarque sur l'analyse
Utilisation en microscopie (frottis vaginal) : test réussi
Noyaux : bleu à violet foncé
Cytoplasme cyanophile : bleu-vert
Cytoplasme éosinophile : rose
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable