1.14537
Test de l′azote (total) en tube
photometric, 0.5-15.0 mg/L (N), Spectroquant®
180.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
About This Item
180.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Produits recommandés
Gamme de produits
Spectroquant®
Niveau de qualité
Utilisation
sufficient for 25 tests
Analyte(s) spécifique(s)
nitrogen
Plage de mesure
0.5-15.0 mg/L (N)
Technique(s)
photometry: suitable
Compatibilité
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Méthode de détection
photometric (Koroleff digestion, nitrospectral)
Température de stockage
15-25°C
Description générale
La digestion est comparable à celle préconisée par la norme EN ISO 11905-1.
Ce test de l'azote (total) en tube Spectroquant® permet un dosage fiable de l'azote total dans des échantillons d'eau. L′azote total est la somme de l′azote de Kjedahl (azote organique et réduit, ammoniac), des nitrates et des nitrites. Avant le dosage, l'échantillon doit être digéré afin de convertir les composés contenant de l'azote organique et inorganique en nitrate, qui réagit alors pour donner un composé mesurable par photométrie.
Les tests Spectroquant® en tube comprennent des tubes de section circulaire de 16 mm préremplis ainsi que tous les réactifs nécessaires à la réalisation des analyses conformément aux instructions de la notice.
Tous les tests en tube et les kits avec réactifs Spectroquant® sont équipés du système d'identification "Live ID" (code-barres 2D) qui permet de connaître instantanément la méthode d'analyse et d'obtenir des informations cruciales, comme le numéro de lot, la date de péremption et les réétalonnages automatiques.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
Articles
Ce test de l'azote total en kit est plus rapide, plus sûr, plus précis et moins cher que la méthode traditionnelle. Le test en kit dédié à l'analyse de l'azote total a été développé dans le but de proposer aux utilisateurs une méthode de test unique pour le dosage du taux d'azote total dans les eaux de procédés et les eaux usées.
Total Nitrogen Analysis kit offers a fast, accurate, and cost-effective method for water and wastewater testing.
Protocoles
Photometric determination of total nitrogen in soil samples by phosphorus molybdenum blue method using Spectroquant® test kits.