Principaux documents
1.14776
Supelco
Nitrite Test, photometric
photometric, 0.002-1.00 mg/L (NO2-N), 0.007-3.28 mg/L (NO2-), Spectroquant®
335 TESTS
334.00 CHF
1000 TESTS
470.00 CHF
334.00 CHF
Date d'expédition estimée le04 avril 2025
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
335 TESTS
334.00 CHF
1000 TESTS
470.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
334.00 CHF
Date d'expédition estimée le04 avril 2025
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Nom du produit
Test du nitrite, photometric, 0.002-1.00 mg/L (NO2-N), 0.007-3.28 mg/L (NO2-), Spectroquant®
Gamme de produits
Spectroquant®
Niveau de qualité
Utilisation
sufficient for 1000 tests
sufficient for 335 tests (depending on package size)
Analyte(s) spécifique(s)
nitrite
Capacité de réaction
reaction type: Griess reaction
Plage de mesure
0.002-1.00 mg/L (NO2-N)
0.007-3.28 mg/L (NO2-)
Technique(s)
photometry: suitable
Compatibilité
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Méthode de détection
photometric (Griess’ reaction)
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Méthode : photométrie, 0,002 à 1,00 mg/l de NO₂-N, 0,007 à 3,28 mg/l de NO₂⁻ Spectroquant®
La méthode est analogue aux méthodes EPA 354.1, APHA 4500-NO2-B et DIN EN 26 777.
Ce test des nitrates en tube Spectroquant® permet de quantifier précisément la teneur en nitrates d'un échantillon d'eau. Les nitrates sont un nutriment essentiel à la croissance des animaux et des végétaux. Une forte concentration en nitrates peut toutefois constituer un risque pour la santé, en particulier chez la femme enceinte et le nourrisson. C'est pourquoi les taux de nitrate des sources d'eau sont réglementés dans de nombreux pays.
Principe du test : en solution acide, les ions nitrite réagissent avec de l'acide sulfanilique pour former un sel de diazonium qui réagit alors avec le dichlorhydrate de N-(1-naphthyl)éthylènediamine pour donner un colorant azo rouge-violet, mesuré par photométrie.
Les kits avec réactifs Spectroquant® contiennent des mélanges de réactifs prêts à l'emploi extrêmement stables qui permettent de réaliser les analyses conformément à la procédure décrite dans la notice d'utilisation.
Tous nos tests en tube et nos kits avec réactifs sont équipés du système d'identification "Live ID" (code-barres 2D) qui permet de connaître instantanément la méthode d'analyse et d'obtenir des informations cruciales, comme le numéro de lot, la date de péremption et les réétalonnages automatiques.
Application
  • Clinical and laboratory features of urinary tract infections in young infants: Discusses diagnostic challenges and characteristics of urinary tract infections in infants, stressing the importance of accurate detection to guide treatment (Lo et al., 2018).
  • Differentiating Kawasaki disease from urinary tract infection in febrile children with pyuria and C-reactive protein elevation: Focuses on differential diagnosis in pediatric care, which can influence the choice of nitrite tests for accurate and timely diagnosis (Han and Lee, 2018).
  • Early features of Kawasaki disease with pyuria in febrile infants younger than 6 months: Addresses the overlap of urinary symptoms in Kawasaki disease, underscoring the utility of nitrite tests in complex cases (Yoon et al., 2018).
  • Current practice on the management of pre-operative urine dipstick results in women undergoing gynaecological surgery in Wales: Reviews procedures related to pre-surgical care in gynaecology, indicating broader applications of nitrite testing in hospital protocols (Walker et al., 2019).
Informations légales
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Protocoles
Photometric determination using the Griess method subsequent to extraction
Photometric determination of nitrite ions in soil samples by Griess method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Photometric determination of nitrite ions in compost by Griess method using Spectroquant®