Principaux documents
1.12048
Sigma-Aldrich
Barium titanate (IV)
Barium titanate (IV). CAS No. 12047-27-7, EC Number 234-975-0.
Synonyme(s) :
Barium titanate (IV), Barium metatitanate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
BaO3Ti
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
Numéro de classement CE :
234-975-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Forme
solid
pH
9.6 (25 °C, 20 g/L in H2O, slurry)
Pf
1625 °C
Densité
6.08 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1400 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
[Ba+2].[Ti+4].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/Ba.3O.Ti/q+2;3*-2;+4
Clé InChI
VKJLWXGJGDEGSO-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Identity (elemental analysis): conforms
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable