Principaux documents
1.10537
Supelco
Carrez Clarification Kit
suitable for sample preparation, input: food(s), 5 ×
2 X 100 ML
190.00 CHF
190.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
2 X 100 ML
190.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352402
Nomenclature NACRES :
NA.21
190.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Niveau de qualité
Concentration
5 ×
Technique(s)
photometry: suitable
Entrée
food(s)
Application(s)
sample preparation
Température de stockage
no temp limit
Description générale
reagent kit for sample preparation in food analysis, 5-fold concentrate
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Quantitative analysis of Hydroxymethylfurfural in honey using a Chromolith® HighResolution RP-18e column without the common Carrez clarification step.