Principaux documents
1.07052
Supelco
Hexane, mixture of isomers
EMPARTA® ACS reagent
Synonyme(s) :
Hexanes
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Hexanes, for analysis EMPARTA® ACS
Qualité
ACS reagent
dilution
(for routine analytical applications)
Température de stockage
20-25°C
Chaîne SMILES 
C(CCC)CC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-7.6 °F
Point d'éclair (°C)
-22 °C