104415
Acide oléique
EMPROVE® EVOLVE
Synonyme(s) :
Acide cis-9-octadécènoïque, Acide élaïnique
Produits recommandés
Pression de vapeur
1 mmHg ( 176 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® EVOLVE
Indice de réfraction
n20/D 1.459 (lit.)
pb
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
Pf
13-14 °C (lit.)
Densité
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharma/biopharma processes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
Clé InChI
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
Description générale
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais