1.01738
Barium perchlorate
anhydrous for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Barium perchlorate
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥97.0% (complexometric)
Forme
solid
Impuretés
≤0.2% Substances not precipitated by sulfuric acid (as sulfates)
≤4% Water
pH
5.6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
505 °C
Solubilité
1985 g/L
Densité
2.74 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1300 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.01%
Traces de cations
Ca: ≤0.05%
Fe: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[Ba+2].[Cl](=O)(=O)(=O)[O-].[Cl](=O)(=O)(=O)[O-]
InChI
1S/Ba.2ClHO4/c;2*2-1(3,4)5/h;2*(H,2,3,4,5)/q+2;;/p-2
Clé InChI
OOULUYZFLXDWDQ-UHFFFAOYSA-L
Remarque sur l'analyse
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.05 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Water: ≤ 4.0 %
Substances not precipitated by sulfuric acid (as sulfates): ≤ 0.20 %
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
69.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
21 °C - closed cup