Principaux documents
1.08294
Supelco
Thorin
indicator for sulfate titration
Synonyme(s) :
Thorin, 1-(2-Arsonophenylazo)-2-hydroxy-3,6-naphthalene-disulfonic acid sodium salt, 2-(2-Hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthylazo)-benzene-arsonic acid sodium salt
5 G
233.00 CHF
233.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
233.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H11AsN2Na2O10S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
576.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
222-993-1
Nomenclature NACRES :
NB.21
233.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Thorin, indicator for sulfate titration
Niveau de qualité
Forme
solid
Impuretés
≤25% Water (Karl Fischer)
pH
6.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Masse volumique apparente
700 kg/m3
λmax
480-490 nm (propan-2-ol)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[As](=O)([O-])([O-])c1c(cccc1)N\N=C2/c3c(cc(cc3)[S](=O)(=O)O)C=C(C/2=O)[S](=O)(=O)O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C16H13AsN2O10S2.2Na/c20-16-14(31(27,28)29)8-9-7-10(30(24,25)26)5-6-11(9)15(16)19-18-13-4-2-1-3-12(13)17(21,22)23;;/h1-8,18H,(H2,21,22,23)(H,24,25,26)(H,27,28,29);;/q;2*+1/p-2/b19-15+;;
Clé InChI
ZQMPNLOZJUWHSA-WTBAQZMLSA-L
Remarque sur l'analyse
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (Propan-2-ol): 480 - 490 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.025 g/l;propan-2-ol; calc. on anhydrous substance): 250 - 350
Water (according to Karl Fischer): ≤ 25 %
Suitability as indicator (for sulfate titration): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable