09-066
Anti-ASPM Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Abnormal spindle protein homolog, Asp homolog, asp (abnormal spindle) homolog, microcephaly associated (Drosophila), asp (abnormal spindle)-like, microcephaly associated, asp (abnormal spindle)-like, microcephaly associated (Drosophila), microcephaly, pr
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
chimpanzee, primate
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ASPM(259266)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Human ductal carcinoma tissue
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable