NIST647
Titanium alloy
NIST® SRM® 647, Al-Mo-Sn-Zr
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 50 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Catégories apparentées
Description générale
SRM 647_cert</A
SRM 647_SDS
Application
Autres remarques
Aluminium (Al), Molybdenum (Mo), Tin (Sn), Zirconium (Zr), Iron (Fe),Carbon (C)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
.Bismuth (Bi), Boron (B), Calcium (Ca), Chromium (Cr), Cobalt (Co), Copper (Cu), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Nickel (Ni), Niobium (Nb), Oxygen (O), Nitrogen (N), Silicon (Si), Sodium (Na), Vanadium (V)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable