09-007
Anti-acetyl STAT5B (Lys694) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Signal transducer and activator of transcription 5B
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (immunogen homology)
Technique(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
acetylation (Lys694)
Informations sur le gène
human ... GALNT16(57452)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Dot Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected STAT5B in modified and non modified peptides of acetylated and non-acetylated STAT5B protein.
Description de la cible
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable