OP95
Anti-BRCA2 (Ab-1) Mouse mAb (2B)
liquid, clone 2B, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-Breast Cancer Susceptibility Protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2B, monoclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Isotype
IgG2b
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BRCA2(675)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoprecipitation (2 µg)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
MCF7 cells
Autres remarques
Chen, J., et al. 1998. Mol. Cell2, 317.
Chen, P.L., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 5287.
Marmorstein, L.Y., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 13869.
Connor, F., et al. 1997. Nat. Genet.17, 423.
Sharan, S.K., et al. 1997. Nature386, 804.
Ludwig, T., et al. 1997. Genes Dev.11, 1226.
Mizuta, R., et al. 1997. Proc. Natl. Acad. Sci. USA94, 6927.
Rajan, J.V., et al. 1997. Dev. Biol.184, 385.
Suzuki, A., et al. 1997. Genes Dev.11, 1242.
Wong, A.K.C., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 31941.
Cannon-Albright, L.A. and M.H. Skolnick. 1996. Semin. Oncol.23, 1.
Goggins, M., et al. 1996. Cancer Res.56, 5360.
Stratton, M.R. 1996. Hum. Mol. Genet.5, 1515.
Tavtigian, S.V., et al. 1996. Nat. Genet.12, 333.
Rajan, J.V., et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA93, 13078.
Spillman, M.A. and A.M. Bowcock. 1996. Oncogene13, 1639.
Vaughn, J.P., et al. 1996. Cancer Res.56, 4590.
Wooster, R., et al. 1995. Nature378, 789.
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable