Principaux documents
07-108
Sigma-Aldrich
Anti-Histone H4 Antibody
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
H4 histone family, member A, histone 1, H4a, histone cluster 1, H4a
200 μL
577.00 CHF
577.00 CHF
Date d'expédition estimée le23 mai 2025
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1000
Devis pour commande en gros
Changer de vue
200 μL
577.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
577.00 CHF
Date d'expédition estimée le23 mai 2025
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1000
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
Xenopus, mouse, avian, chicken, human, bovine
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
bovine ... H4C1(617905)
frog ... H4C1(549623)
human ... H4C1(8359)
mouse ... H4C1(326619)
Description générale
L'histone H4 est l'une des cinq principales protéines de type histone impliquées dans la structure de la chromatine dans les cellules eucaryotes. Caractérisée par un domaine principal globulaire et une longue queue N-terminale, l'histone H4 détermine la structure en "collier de perles" des nucléosomes.
Spécificité
Recognizes Histone H4, Mr 10 kDa.
Réactivité croisée à prévoir avec un large spectre d'espèces.
Immunogène
Calf thymus histone H4.
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Sous-domaine de recherche
Histones
Use Anti-Histone H4 Antibody (Rabbit Polyclonal Antibody) validated in WB to detect Histone H4 also known as Histone H4.
Qualité
μ This lot did not cross react with Histone H2A, Histone H2B or Histone H3.
Description de la cible
10 kDa
Forme physique
Chromatographie sur protéine A
Format : Produit purifié
Purified rabbit polyclonal IgG in buffer containing 0.1M Tris-glycine, pH 7.4, 0.15M NaCl, 0.05% Sodium Azide.
Stockage et stabilité
Conserver entre 2 et 8 °C en aliquotes non dilués jusqu'à 6 mois après la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
S L Gilbert et al.
The Journal of biological chemistry, 275(47), 36491-36494 (2000-09-28)
Microscopy studies have shown that XIST RNA colocalizes with the inactive X chromosome (Xi). However, the molecular basis for this colocalization is unknown. Here we provide two lines of evidence from chromatin immunoprecipitation experiments that XIST RNA physically associates with
Regulation of chemokine gene expression by hypoxia via cooperative activation of NF-kappaB and histone deacetylase.
Olga Safronova,Sireerat Pluemsampant,Ken-ichi Nakahama,Ikuo Morita
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology null
Histone deacetylases and ASYMMETRIC LEAVES2 are involved in the establishment of polarity in leaves of Arabidopsis.
Ueno, Y; Ishikawa, T; Watanabe, K; Terakura, S; Iwakawa, H; Okada, K; Machida, C; Machida, Y
Plant Cell null
Ingeborg M M van Leeuwen et al.
Molecular cancer therapeutics, 12(4), 471-480 (2013-02-19)
Acetylation of C-terminal lysine residues in the p53 tumor suppressor is associated with increased stability and transcription factor activity. The function, protein level, and acetylation of p53 are downregulated by mdm2, which in its turn is inhibited by the p14(ARF)
Dongcheng Wu et al.
The Journal of biological chemistry, 277(14), 12001-12008 (2002-01-29)
Chromatin structure is influenced by histone modification, and this may help direct chromatin behavior to facilitate transcription, DNA replication, and DNA repair. Chromatin condensation and DNA fragmentation are the classic nuclear features but remain poorly characterized. It is highly probable