Principaux documents
05-858
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-histone H4, pan, clone 62-141-13, monoclonal de lapin
clone 62-141-13, Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
H4, Histone H4, H4 histone family, member A, histone 1, H4a, histone cluster 1, H4a
100 μL
577.00 CHF
577.00 CHF
Date d'expédition estimée le13 avril 2025
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1000
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μL
577.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
577.00 CHF
Date d'expédition estimée le13 avril 2025
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1000
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
62-141-13, monoclonal
Espèces réactives
chicken, Saccharomyces cerevisiae, vertebrates, yeast, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Saccharomyces cerevisiae ... Hhf1(852294)
human ... H4C1(8359)
Description générale
Cet anticorps reconnaît l'histone H4 sans modification post-traductionnelle.
L'histone H4 est l'une des cinq principales protéines de type histone impliquées dans la structure de la chromatine dans les cellules eucaryotes. Caractérisée par un domaine principal globulaire et une longue queue N-terminale, l'histone H4 détermine la structure en "collier de perles" des nucléosomes.
Spécificité
Des réactions croisées sont à prévoir avec un large éventail d'espèces, en raison des homologies de séquence.
Reconnaît la protéine histone H4, poids moléculaire : 10 kDa.
Immunogène
Peptide synthétique conjugué à l'hémocyanine de patelle (KLH) correspondant aux acides aminés 17 à 28 de la protéine histone H4. L'épitope a été cartographié au niveau des résidus 25-28.
Épitope : a.a. 25-28
Application
Cartographie des épitopes (avec Luminex®) :
des dilutions en série au 1/250e-1/4 000e d'un lot précédent ont été incubées avec des peptides d'histone contenant divers peptides non modifiés couvrant l'extrémité amino-terminale de l'histone H4 et conjugués à des microsphères Luminex. Cet anticorps a reconnu à la fois les peptides modifiés et non modifiés (voir figure B, page 2).
Immunoprécipitation de la chromatine :
un laboratoire indépendant a utilisé un lot précédent de cet anticorps pour l'immunoprécipitation de la chromatine (Issac, C., 2006).
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'anticorps anti-histone H4, pan, clone 62-141-13, est un anticorps monoclonal de lapin permettant de détecter l'histone H4, dont l'utilisation a été validée en ChIP, WB, Mplex et ChIP-seq.
Sous-domaine de recherche
Histones
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting.
Analyse par western blotting :
une dilution au 1/30 000e-1/100 000e de ce lot a permis de détecter la protéine histone H4 non modifiée recombinante (réf. 14-412) et l'histone H4 dans des cellules HeLa extraites en milieu acide, à la fois non traitées et traitées au butyrate de sodium (hyper-acétylées) ou au colcémide (hyper-phosphorylées)
Description de la cible
10 kDa
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG monoclonale de lapin purifiée dans un tampon contenant du tampon phosphate 0,014 M (pH 7,6), du NaCl 0,175 M et 0,07 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine A
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Protéines extraites en conditions acides de cellules HeLa non traitées et traitées au butyrate de sodium (hyper-acétylées) ou au colcémide (hyper-phosphorylées).
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Toggle involving cis-interfering noncoding RNAs controls variegated gene expression in yeast.
Bumgarner, SL; Dowell, RD; Grisafi, P; Gifford, DK; Fink, GR
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
The effects of repeated social defeat on long-term depressive-like behavior and short-term histone modifications in the hippocampus in male Sprague-Dawley rats.
Fiona Hollis,Hui Wang,David Dietz,Akash Gunjan,Mohamed Kabbaj
Psychopharmacology (Psychopharmacologia) null
Xue Zhou et al.
Cancer research, 70(10), 4214-4221 (2010-04-22)
Histone H3 lysine 4 (H3K4) trimethylation (H3K4me3) at the promoter region of genes has been linked to transcriptional activation. In the present study, we found that hypoxia (1% oxygen) increased H3K4me3 in both normal human bronchial epithelial Beas-2B cells and
Mechanism for fetal hemoglobin induction by histone deacetylase inhibitors involves gamma-globin activation by CREB1 and ATF-2.
Sangerman, J; Lee, MS; Yao, X; Oteng, E; Hsiao, CH; Li, W; Zein, S; Ofori-Acquah, SF; Pace, BS
Blood null
Chris Downing et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 116(2), 632-639 (2010-05-12)
Valproic acid (VPA) is used worldwide to treat epilepsy, migraine headaches, and bipolar disorder. However, VPA is teratogenic and in utero exposure can lead to congenital malformations. Using inbred C57BL/6J (B6) and DBA/2J (D2) mice, we asked whether genetic variation