Principaux documents
05-446
Sigma-Aldrich
Anti-p75NTR (Neurotrophin Receptor) Antibody, clone ME20.4
clone A16/17, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
p75 Low Affinity Neurotrophin Receptor, NGFR
100 μG
552.00 CHF
552.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
552.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
552.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
A16/17, monoclonal
Espèces réactives
monkey, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NGFR(4804)
Spécificité
low affinity p75NTR
Immunogène
Human melanoma cell line WM245.
Application
&&
Domaine de recherche
Neurosciences
Sous-domaine de recherche
Kinases et phosphatases
Maladies neurodégénératives
Qualité
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from HS294T cells
Description de la cible
69kDa
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 04-1111
Forme physique
Chromatographie d'affinité avec protéine G
Format : Produit purifié
Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), NaCl 0,15 M, 0,05 % d'azoture de sodium, avant l'ajout de glycérol jusqu'à une concentration de 30 %.
Stockage et stabilité
2 ans à -20 °C
Autres remarques
En raison des restrictions du contrat de licence, ce produit ne peut pas être acheté en vue d'une revente.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
S M Mooney et al.
Neuroscience, 149(2), 372-381 (2007-09-18)
Organotypic cultures of rat cortex were used to test the hypotheses that nerve growth factor (NGF) is neuroprotective for immature cortical neurons and that ethanol abolishes this neuroprotection in a developmental stage-dependent manner. Samples were obtained on gestational day (G)
J Du et al.
The Journal of cell biology, 150(6), 1423-1434 (2000-09-20)
Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) has been shown to regulate neuronal survival and synaptic plasticity in the central nervous system (CNS) in an activity-dependent manner, but the underlying mechanisms remain unclear. Here we report that the number of BDNF receptor TrkB
Preconditioning selective ventral root injury promotes plasticity of ascending sensory neurons in the injured spinal cord of adult rats--possible roles of brain-derived neurotrophic factor, TrkB and p75 neurotrophin receptor.
Fang Li,Li Li,Xing-Yun Song,Jin-Hua Zhong,Xue-Gang Luo,Cory J Xian,Xin-Fu Zhou
The European Journal of Neuroscience null
C Dominici et al.
Journal of neuro-oncology, 31(1-2), 57-64 (1997-01-01)
In neuroblastoma, high levels of mRNA for p140trkA and p75LNGFR neurotrophin receptors are predictive of favorable outcome. Their evaluation by Northern blot, however, requires substantial amounts of tissue and this prevents their routine evaluation as well as the possibility for
Immuno-electron microscopy characterization of human bone marrow stromal cells with anti-NGFR antibodies.
Caneva, L, et al.
Blood Cells, Molecules and Diseases, 21, 73-85 (1995)