05-1427
Anti-ARF1 Antibody, clone 3F1
clone 3F1, from mouse
Synonyme(s) :
ADP-ribosylation factor 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3F1, monoclonal
Espèces réactives
rat, human, mouse
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ARF1(375)
mouse ... Arf1(11840)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Immunohistochemistry(paraffin): Representative testing from a previous lot.
Optimal Staining of ARF1 Monoclonal Antibody: Skin & Breast Cancer
Qualité
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected ARF1 on 10 μg of HeLa lysates.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable