03-0128-00
SMC® Plate-Based Immunoassay Development Kit
Synonyme(s) :
SMC® Assay Development Kit, Single Molecule Counting Assay Development Kit, Ultra-sensitive Assay Development Kit
About This Item
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
SMC®
Niveau de qualité
Technique(s)
ELISA: suitable
single molecule counting: suitable
Description générale
Application
Composants
Blocking Buffer
Plate Standard Diluent
10X Wash Buffer
Elution Buffer B
Buffer C
10X PBS
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1