Principaux documents
L-053
Supelco
Loxapine-D8 solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
1 ML
214.00 CHF
214.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
214.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H10D8ClN3O
Poids moléculaire :
335.86
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
214.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
50.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
10 °C - closed cup