IMPN-007-02
10-Hydroxynaltrexone solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyme(s) :
10-Hydroxynaltrexone solution
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC1[C@H]2N(CC[C@@]34[C@@H](Oc5c(O)ccc1c35)C(=O)CC[C@@]24O)CC6CC6
InChI
1S/C20H23NO5/c22-12-4-3-11-14-16(12)26-18-13(23)5-6-20(25)17(15(11)24)21(9-10-1-2-10)8-7-19(14,18)20/h3-4,10,15,17-18,22,24-25H,1-2,5-9H2/t15?,17-,18+,19+,20-/m1/s1
Clé InChI
SPLLFLBLAXVPPQ-KNQKJSHASA-N
Catégories apparentées
Description générale
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup