Merck
Toutes les photos(5)
Documents
SYMBCHI01
Millipore
Support du boîtier de communication Steritest® Symbio
For isolators, for use with Steritest® Symbio Pump
Synonyme(s) :
Montage du boîtier
About This Item
Code UNSPSC :
23151818
Nomenclature NACRES :
NB.79
Matériaux
stainless steel (epoxy paint)
Agence
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Steritest®
Entrée
pharmaceutical(s)
Application(s)
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilité
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio Pump
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le support de boîtier de communication Steritest® Symbio pour isolateurs est un accessoire qui permet de fixer le boîtier de communication de la pompe Steritest® Symbio sous la table de l'isolateur, à droite, à gauche ou au centre. La profondeur peut aussi être ajustée.
Application
Le support de boîtier de communication Steritest® Symbio pour isolateurs est un accessoire qui permet de rationaliser le déroulement de votre travail tout en améliorant la sécurité lors des essais de stérilité.
Informations légales
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany