860950P
Avanti
Mito-So
Avanti Research™ - A Croda Brand (860950P), powder
Synonyme(s) :
Mito-caged sphingosine
Produits recommandés
Essai
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860950P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (860950P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand (860950P)
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable