840529C
Avanti
16:0-18:1 DG glucose
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1-palmitoyl-2-oleoyl-3-(ß-D-glucosyl)-sn-glycerol
About This Item
Produits recommandés
Forme
chloroform solution
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
neutral lipids
neutral glycerides
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable