Principaux documents
810612P
Avanti
5-DOXYL Stearic acid, ammonium salt
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonyme(s) :
5-DOXYL Stearic acid, ammonium salt
5 MG
250.00 CHF
250.00 CHF
Date d'expédition estimée le26 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
250.00 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.28
250.00 CHF
Date d'expédition estimée le26 mai 2025
Devis pour commande en gros
Essai
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (810612P-5MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
ESR probes
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCC1(N([O])C(C)(C)CO1)CCCC([O-])=O.[NH4+]
Clé InChI
QPIJNGFYVBHNSN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
5-DOXYL Stearic acid (5-DS) is a lipid soluble spin label.[1]
Conditionnement
5ML Glass Amber Screw Cap Vial (810612P-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
An EPR investigation of surfactant action on bacterial membranes
Glover R E, et al.
FEMS Microbiology Letters, 177(1), 57-62 (1999)