Principaux documents
700372P
Avanti
DC-cholesterol-d7
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
3ß-[N-(N′,N′-dimethylaminoethane)-carbamoyl]cholesterol(d7) hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C32H50D7ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
544.30
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (700372P-5MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Application(s)
lipidomics
metabolomics
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
Lipidomics
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700372P-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable