Principaux documents
Z804622
Sigma-Aldrich
Round crystal window
CaF2, diam. × thickness 13 mm × 2 mm
1 EA
123.00 CHF
123.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
123.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
SB.32
123.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Matériaux
CaF2
Technique(s)
IR spectroscopy: suitable
Diam. × épaisseur
13 mm × 2 mm
Description générale
Cut and polished quality crystal windows.