Z267791
Round crystal window
ZnSe, diam. × thickness 13 mm × 2 mm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
ZnSe
Technique(s)
IR spectroscopy: suitable
Diam. × épaisseur
13 mm × 2 mm
Transmittance
20,000-45,400 (wavenumbers (cm-1))
Indice de réfraction
n/D 2.4 (at 2 μm)
Catégories apparentées
Description générale
A hard and brittle crystal; inert; ideal material for ATR.
Cut and polished quality crystal windows.