Z694320
Troemner Lab-Frame fume hood kit with stainless steel rods
8 foot, 36 in. x 86 in.
Synonyme(s) :
laboratory clamps, laboratory support rods
1 370.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
About This Item
1 370.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
Troemner 916248
Châssis, L × l
36 in. × 86 in.
Description générale
Base: 12 in. (305 mm) wide
Components:
- 2 in. (51 mm) rods (qty 10)
- 12 in. (305 mm) rods (qty 3)
- 18 in. (457 mm) rods (qty 2)
- 36 in. (914 mm) rods (qty 8)
- 86 in. (2184 mm) rods (qty 4)
- Frame connectors (qty 45)
- Rod end connectors (qty 4)
- Lab-frame feet (qty 6)