Principaux documents
Z677884
Finntip® Flex pipette tips
Finntip Flex 200, non-sterile
960 EA
102.00 CHF
102.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mars 2025
Changer de vue
960 EA
102.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.01
Fabricant/nom de marque:
Finn 94060310
Volume maximum:
200 μL
Gamme de volumes:
1-200 μL
Stérilité:
non-sterile
Caractéristiques:
barrier: no
Conditionnement:
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
102.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mars 2025
Matériaux
colorless tip
yellow
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
barrier: no
Conditionnement
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Fabricant/nom de marque
Finn 94060310
Volume maximum
200 μL
Gamme de volumes
1-200 μL
Description générale
Finntip Flex pipette tips are easy-to-use, soft, flexible high-end tips. They are molded with diamond polished tooling for an extra smooth tip surface, which prevents liquid retention and achieves better pipetting accuracy.
Autres remarques
Browse all pipette tips
Informations légales
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries