Principaux documents
Z610283
Hirschmann® volumetric pipette, Class AS
capacity 15 mL , 0.03 mL accuracy
6 EA
71.20 CHF
71.20 CHF
Date d'expédition estimée le15 mai 2025
Changer de vue
6 EA
71.20 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
71.20 CHF
Date d'expédition estimée le15 mai 2025
Matériaux
soda-lime glass
Caractéristiques
class AS
Conditionnement
pack of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Hirschmann 1340164
Disponibilité
not available in USA and Canada
Hauteur
510 mm
Capacité
15 mL , 0.03 mL accuracy
Couleur
amber graduations
Description générale
Conformity certified with dated batch identification, suitable for DIN ISO 9000 laboratories.
Informations légales
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.