Principaux documents
Z610259
Hirschmann® volumetric pipette, Class AS
capacity 4 mL , 0.015 mL accuracy
6 EA
55.80 CHF
55.80 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
6 EA
55.80 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
55.80 CHF
Check Cart for Availability
Matériaux
soda-lime glass
Caractéristiques
class AS
Conditionnement
pack of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Hirschmann 1340150
Disponibilité
not available in USA and Canada
Hauteur
400 mm
Capacité
4 mL , 0.015 mL accuracy
Couleur
amber graduations
Description générale
Conformity certified with dated batch identification, suitable for DIN ISO 9000 laboratories.
Informations légales
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.