Principaux documents
Z609846
Bohlender PTFE tubing
I.D. × O.D. 8.0 mm × 12.0 mm, L 10 m
1 PKG
446.00 CHF
446.00 CHF
Date d'expédition estimée le24 avril 2025
Changer de vue
1 PKG
446.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41105108
Nomenclature NACRES :
NB.35
446.00 CHF
Date d'expédition estimée le24 avril 2025
Conditionnement
pkg of 10 m
Fabricant/nom de marque
Bohlender
Disponibilité
not available in USA and Canada
D.I. × D.E.
8.0 mm × 12.0 mm
Longueur
10 m
Taille de la paroi
2.0 mm
Informations légales
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH