Yes, this item may be autoclaved.
Z609692
Bohlender™ PTFE tubing
I.D. × O.D. 0.3 mm × 0.6 mm, L 10 m
20.80 CHF
About This Item
20.80 CHF
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 10 m
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Bohlender
Disponibilité
not available in USA and Canada
D.I. × D.E.
0.3 mm × 0.6 mm
Longueur
10 m
Taille de la paroi
0.15 mm
Les clients ont également consulté
-
does this allow sterilization by autoclave?