Principaux documents
Z546542
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 30 mL, disc diam. 30 mm, porosity 70-100 μm
Synonyme(s) :
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
1 EA
67.10 CHF
67.10 CHF
Date d'expédition estimée le18 avril 2025
Changer de vue
1 EA
67.10 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
67.10 CHF
Date d'expédition estimée le18 avril 2025
Matériaux
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
Diam. du disque
30 mm
Capacité de l'entonnoir
30 mL
Diam. de la tige
10 mm
Dimension de pores
70-100 μm porosity
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC