Principaux documents
Z542725
Sigma-Aldrich
Ace O-rings, Viton®
I.D. 26.6 mm, wall size 2.6 mm
1 PKG
52.50 CHF
52.50 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
1 PKG
52.50 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
52.50 CHF
Check Cart for Availability
Conditionnement
pkg of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 785527
D.I.
26.6 mm
Taille de la paroi
2.6 mm
Informations légales
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company