Principaux documents
Z505021
Ace O-rings, FETFE®
I.D. 18.6 mm, wall size 3.5 mm
1 PKG
33.90 CHF
33.90 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
1 PKG
33.90 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
33.90 CHF
Check Cart for Availability
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 7855730
D.I.
18.6 mm
Taille de la paroi
3.5 mm
Informations légales
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.